Få mere at vide
N,N-Dimethyl-L-tryptophan Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethyl-L-tryptophan Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2O2/c1-15(2)12(13(16)17)7-9-8-14-11-6-4-3-5-10(9)11/h3-6,8,12,14H,7H2,1-2H3,(H,16,17)/t12-/m0/s1 |
| Mængde | 2.5 g |
| Formel vægt | 232.1212 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |