Få mere at vide
N,N-Dimethyl-L-phenylalanine, 99%
Artikelnummer. p-4228626 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 11985361
Brand: Thermo Scientific Acros 440030010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 17469-89-5 | C11H15NO2 | 193.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17469-89-5
Molekylær formel C11H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 193.25
MDL nummer MFCD00082539
InChI nøgle HOGIQTACRLIOHC-JTQLQIEISA-N
Synonym n,n-dimethyl-l-phenylalanine, phenylalanine, n,n-dimethyl, n,n-dimethylphenylalanine, l-phenylalanine, n,n-dimethyl, s-2-dimethylamino-3-phenylpropanoic acid, 2s-2-dimethylamino-3-phenylpropanoic acid, alanine, n,n-dimethyl-3-phenyl-, l, l-phenylalanine,n,n-dimethyl, s-2-dimethylamino-3-phenyl-propionic acid
PubChem CID 11830289
IUPAC navn (2S)-2-(dimethylamino)-3-phenylpropansyre
SMIL CN(C)[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethyl-L-phenylalanine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 225.0°C to 227.0°C
Farve Hvid
Tæthed 0.0950g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.095
Specifik rotation 73.92
Opløselighedsinformation Solubility in water: in water:(20°C) freely soluble
Formel vægt 193.25
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver