Få mere at vide
N,N-Dimethyl-L-phenylalanine, 99%
Artikelnummer. 11995361 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11995361 5 g Glasflaske 5g
11985361 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11995361 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 440030050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17469-89-5 | C11H15NO2 | 193.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17469-89-5
Molekylær formel C11H15NO2
Molekylvægt (g/mol) 193.25
MDL nummer MFCD00082539
InChI nøgle HOGIQTACRLIOHC-JTQLQIEISA-N
Synonym n,n-dimethyl-l-phenylalanine, phenylalanine, n,n-dimethyl, n,n-dimethylphenylalanine, l-phenylalanine, n,n-dimethyl, s-2-dimethylamino-3-phenylpropanoic acid, 2s-2-dimethylamino-3-phenylpropanoic acid, alanine, n,n-dimethyl-3-phenyl-, l, l-phenylalanine,n,n-dimethyl, s-2-dimethylamino-3-phenyl-propionic acid
PubChem CID 11830289
IUPAC navn (2S)-2-(dimethylamino)-3-phenylpropansyre
SMIL CN(C)[C@@H](CC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethyl-L-phenylalanine
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 225.0°C to 227.0°C
Farve Hvid
Tæthed 0.0950g/mL
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.095
Specifik rotation 73.92
Opløselighedsinformation Solubility in water: in water:(20°C) freely soluble
Formel vægt 193.25
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • N,N-Dimethyl-L-phenylalanine
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-dimethyl-L-Phenylalanine