Få mere at vide
N,N-Dimethyl-indole-3-acetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethyl-indole-3-acetamide |
| CAS | 91566-04-0 |
| Molekylær formel | C12 H14 N2 O |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H14N2O/c1-14(2)12(15)7-9-8-13-11-6-4-3-5-10(9)11/h3-6,8,13H,7H2,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)C(=O)Cc1c[nH]c2ccccc12 |
| IUPAC navn | 2-(1H-indol-3-yl)-N,N-dimethylacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.25 |
| Formel vægt | 202.1106 |