Få mere at vide
(N,N)-Dimethyl)ethyl Laurate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (N,N)-(Dimethyl)ethyl Laurate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H33NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16(18)19-15-14-17(2)3/h4-15H2,1-3H3 |
| Formel vægt | 271.2511 |