Få mere at vide
N,N-Dimethyl-d6-glycine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethyl-d6-glycine hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2.ClH/c1-5(2)3-4(6)7;/h3H2,1-2H3,(H,6,7);1H/i1D3,2D3; |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 145.0777 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |