missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N-Dimethyl-d6-glycine HCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethyl-d6-glycine hydrochloride |
| CAS | 347840-03-3 |
| Molekylær formel | C4 2H6 H3 N O2 . Cl H |
| Mængde | 0.1 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C4H9NO2.ClH/c1-5(2)3-4(6)7;/h3H2,1-2H3,(H,6,7);1 H/i1D3,2D3; |
| SMIL | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(CC(=O)O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | 2-[bis(trideuteriomethyl)amino]acetic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.62 |
| Formel vægt | 145.0777 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?