Få mere at vide
N,N-Dimethyl-d6-formamide, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethylformamide-D6 (N,N-dimethyl-D6) |
| CAS | 185990-36-7 |
| Molekylær formel | C3 D6 H N O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Formamide, N,N-di(methyl-d3)- (9 CI), DMF-d6, N,N-Di(methyl-d3)formamide, N,N-Dimethyl-d6-formamide |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])N(C=O)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| IUPAC navn | N,N-bis(trideuteriomethyl)formamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 79.1308 |
| Formel vægt | 79.0904 g/mol |
| Vis mere |