Få mere at vide
N,N-Dimethyl-D-glucamine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethyl-D-glucamine Hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H19NO5.ClH/c1-9(2)3-5(11)7(13)8(14)6(12)4-10;/h5-8,10-14H,3-4H2,1-2H3;1H/t5-,6+,7+,8+;/m0./s1 |
| Formel vægt | 245.103 |
| Procent renhed | >95% |