missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,N-Dimethyl-5-(phenylmethoxy)-1H-indole-3-ethan-Alpha,Alpha,Beta,Beta-d4-amine, TRC

Artikelnummer. 30370441
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30370441 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30370441 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD68830050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyl-5-(phenylmethoxy)-1H-indole-3-ethan-alpha,alpha,beta,beta-d4-amine
CAS 688301-42-0
Molekylær formel C19H18D4N2O
Mængde 50 mg
Synonym Uracil Lyxonucleoside-13C,15N2 5'-Phosphate
InChI formel InChI=1S/C19H22N2O/c1-21(2)11-10-16-13-20-19-9-8-17(12-18(16)19)22-14-15-6-4-3-5-7-15/h3-9,12-13,20H,10-11,14H2,1-2H3/i10D2,11D2
SMIL [2H]C([2H])(N(C)C)C([2H])([2H])c1c[nH]c2ccc(OCc3ccccc3)cc12
IUPAC navn 1,1,2,2-tetradeuterio-N,N-dimethyl-2-(5-phenylmethoxy-1H-indol-3-yl)ethanamine
Molekylvægt (g/mol) 298.42
Formel vægt 298.1983
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.