Få mere at vide
N,N-dimethyl-4-nitrosoanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498770
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11498770 250 g 250g
11453847 25 g 25g
11463847 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498770 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18301.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 138-89-6 | C8H10N2O | 150.181 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138-89-6
Molekylær formel C8H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 150.181
MDL nummer MFCD00002063
InChI nøgle CMEWLCATCRTSGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ndma, accelerine, p-nitroso-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-nitrosoaniline, 4-nitroso-n,n-dimethylaniline, 4-nitrosodimethylaniline, p-nitrosodimethylanilide, paranitrosodimethylanilide, 4-dimethylamino nitrosobenzene, benzenamine, n,n-dimethyl-4-nitroso
PubChem CID 8749
ChEBI CHEBI:59990
IUPAC navn N,N-dimethyl-4-nitrosoanilin
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline
Smeltepunkt 84°C to 87°C
Tæthed 1.15
Mængde 250 g
FN nummer UN1369
Beilstein 607293
Merck Index 14,6638
Formel vægt 150.18
Procent renhed 98%