Få mere at vide
N,N-dimethyl-4-nitrosoanilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11453847
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11453847 25 g 25g
11463847 100 g 100g
11498770 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11453847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18301.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 138-89-6 | C8H10N2O | 150.181 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138-89-6
Molekylær formel C8H10N2O
Molekylvægt (g/mol) 150.181
MDL nummer MFCD00002063
InChI nøgle CMEWLCATCRTSGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym ndma, accelerine, p-nitroso-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-p-nitrosoaniline, 4-nitroso-n,n-dimethylaniline, 4-nitrosodimethylaniline, p-nitrosodimethylanilide, paranitrosodimethylanilide, 4-dimethylamino nitrosobenzene, benzenamine, n,n-dimethyl-4-nitroso
PubChem CID 8749
ChEBI CHEBI:59990
IUPAC navn N,N-dimethyl-4-nitrosoanilin
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)N=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline
Smeltepunkt 84°C to 87°C
Tæthed 1.15
Mængde 25 g
FN nummer UN1369
Beilstein 607293
Merck Index 14,6638
Formel vægt 150.18
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Selvopvarmende stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H251-Selvopvarmende, kan selvantænde.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P235+P410-Opbevares køligt. Beskyttes mod sollys.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Nitrosodimethylaniline