Få mere at vide
N,N-Dimethyl-4-nitrobenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethyl-4-nitrobenzamide |
| CAS | 7291-01-2 |
| Molekylær formel | C9H10N2O3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10N2O3/c1-10(2)9(12)7-3-5-8(6-4-7)11(13)14/h3-6H,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)C(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.19 |
| Formel vægt | 194.0691 |