Få mere at vide
N,N-Dimethyl-4-nitroanilin, TRC
Artikelnummer. 30386628
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30386628 10 g
1 options
Artikelnummer. 30386628 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47480010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyl-4-nitroaniline
CAS 100-23-2
Molekylær formel C8 H10 N2 O2
Mængde 10 g
Synonym Benzenamine, N,N-dimethyl-4-nitro-, Aniline, N,N-dimethyl-p-nitro- (8CI), N,N-Dimethyl-4-nitrobenzenamine, 1-(Dimethylamino)-4-nitrobenzene, 4-(Dimethylamino)nitrobenzene, 4-Nitro-N,N-dimethylaniline, 4-Nitrodimethylaniline, N,N-Dimethyl-4-nitroaniline, N,N-Dimethyl-p-nitroaniline, NSC 9815, p-(Dimethylamino)nitrobenzene, p-Nitro-N,N-dimethylaniline, p-Nitrodimethylaniline
InChI formel InChI=1S/C8H10N2O2/c1-9(2)7-3-5-8(6-4-7)10(11)12/h3-6H,1-2H3
SMIL CN(C)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn N,N-dimethyl-4-nitroanilin
Molekylvægt (g/mol) 166.18
Formel vægt 166.0742