Få mere at vide
N,N-dimethyl-4-nitroanilin, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043354
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11360024 5 g 5g
11370024 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11360024 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00404.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 100-23-2 | C8H10N2O2 | 166.18 g/mol
Det er et aromatisk mellemprodukt og i den eksperimentelle og teoretiske undersøgelse af strukturen af N,N-dimethyl-4-nitroanilin-derivater som modelforbindelser for ikke-lineære optiske organiske materialer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et aromatisk
mellemprodukt og i den eksperimentelle og teoretiske undersøgelse af strukturen af N,N-dimethyl-4-nitroanilin-derivater som modelforbindelser for ikke-lineære optiske organiske materialer.
Opløselighed
Opløselig i dichlormethan. Uopløseligt i vand. Opløselighed i varm methanol (næsten gennemsigtighed).
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 100-23-2
Molekylær formel C8H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00014712
InChI nøgle QJAIOCKFIORVFU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-nitro-n,n-dimethylaniline, benzenamine, n,n-dimethyl-4-nitro, 4-nitrodimethylaniline, p-nitro-n,n-dimethylaniline, p-nitrodimethylaniline, 1-dimethylamino-4-nitrobenzene, 4-dimethylamino nitrobenzene, p-dimethylamino nitrobenzene, n,n-dimethyl-p-nitroaniline, aniline, n,n-dimethyl-p-nitro
PubChem CID 7491
IUPAC navn N,N-dimethyl-4-nitroanilin
SMIL CN(C)C1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyl-4-nitroaniline
Smeltepunkt 163°C to 166°C
Mængde 5 g
FN nummer UN2811
Beilstein 638087
Opløselighedsinformation Soluble in dichloromethane. Insoluble in water. Solubility in hot methanol (almost transparency).
Formel vægt 166.18
Procent renhed ≥98%