Få mere at vide
N,N-Dimethyl-4-hydroxymethoxy Clomiphene (~90%, contains ~10% Z-isomer), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4-Hydroxymethoxy Clomiphene |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H26ClNO3/c1-27(2)16-17-30-23-14-6-19(7-15-23)24(18-4-10-21(28)11-5-18)25(26)20-8-12-22(29-3)13-9-20/h4-15,28H,16-17H2,1-3H3/b25-24+ |
| Formel vægt | 423.1601 |