Få mere at vide
N,N-Dimethyl-3-nitroanilin, 98%
Artikelnummer. 10656492 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10656492 25 g Glasflaske 25g
10550571 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10656492 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 116470250
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 619-31-8 | C8H10N2O2 | 166,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-31-8
Molekylær formel C8H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00007236
InChI nøgle CJDICMLSLYHRPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-n,n-dimethylaniline, benzenamine, n,n-dimethyl-3-nitro, m-nitro-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-m-nitroaniline, 1-dimethylamino-3-nitrobenzene, benzene, 1-dimethylamino-3-nitro, aniline, n,n-dimethyl-m-nitro, dimethyl-3-nitro-phenyl-amine, dimethyl 3-nitrophenyl amine, m-nitrodimethylaniline
PubChem CID 69269
IUPAC navn N,N-dimethyl-3-nitroanilin
SMIL CN(C)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Dimethyl-3-nitroaniline
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 57 °C til 61 °C
Farve Orange til Orange-Rød
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel O2NC6H4N(CH3)2
Mængde 25 g
Beilstein 12, 701
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller