Få mere at vide
N,N-Dimethyl-3-nitroanilin, 98%
Artikelnummer. 11320024
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11320024 25 g 25g
11310024 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11320024 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L00401.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 619-31-8 | C8H10N2O2 | 166,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 619-31-8
Molekylær formel C8H10N2O2
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00007236
InChI nøgle CJDICMLSLYHRPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-nitro-n,n-dimethylaniline, benzenamine, n,n-dimethyl-3-nitro, m-nitro-n,n-dimethylaniline, n,n-dimethyl-m-nitroaniline, 1-dimethylamino-3-nitrobenzene, benzene, 1-dimethylamino-3-nitro, aniline, n,n-dimethyl-m-nitro, dimethyl-3-nitro-phenyl-amine, dimethyl 3-nitrophenyl amine, m-nitrodimethylaniline
PubChem CID 69269
IUPAC navn N,N-dimethyl-3-nitroanilin
SMIL CN(C)C1=CC(=CC=C1)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyl-3-nitroaniline
Smeltepunkt 57 °C til 60 °C
Mængde 25 g
FN nummer UN2811
Beilstein 1841745
Formel vægt 166.18
Procent renhed 98%