Få mere at vide
N,N-Dimethyl-3-chloropropylamine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivelse
N,N-Dimethyl-3-chloropropylamine Hydrochloride
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethyl-3-chloropropylamine Hydrochloride |
| CAS | 4-5-5407 |
| Analyt- eller komponentnavne | N,N-Dimethyl-3-chloropropylamine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C5 H12 Cl N . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | N,N-Dimethyl-3-chloropropylamine Hydrochloride, 1-Chloropropyl(dimethyl)amine Hydrochloride, Benzydamine Hydrochloride Impurity G, Benzydamine Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C5H12ClN.ClH/c1-7(2)5-3-4-6;/h3-5H2,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(C)CCCCl |
| IUPAC navn | 3-chloro-N,N-dimethylpropan-1-amine;hydrochloride |
| Vis mere |