missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N'-Dimethyl-3,3'-dithiodipropionamide-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Dimethyl-3,3'-dithiodipropionamide-d6 |
| CAS | 2374866-79-0 |
| Molekylær formel | C8H10D6N2O2S2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3,3'-Dithiobis[N-(methyl-d3)propanamide] |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16N2O2S2/c1-9-7(11)3-5-13-14-6-4-8(12)10-2/h3-6H2,1-2H3,(H,9,11)(H,10,12)/i1D3,2D3 |
| SMIL | O=C(CCSSCCC(NC([2H])([2H])[2H])=O)NC([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 3,3'-disulfanediylbis(N-(methyl-d3)propanamide) |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.39 |
| Formel vægt | 242.1 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?