missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,N-Dimethyl-2-(tert-butyldimethylsilanyl)imidazole-1-sulfonamide, TRC

Artikelnummer. 30374248
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374248 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374248 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD473410100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyl-2-(tert-butyldimethylsilanyl)imidazole-1-sulfonamide
CAS 129378-52-5
Molekylær formel C15 H24 N4 O6 S2
Mængde 100 mg
Synonym 1-Dimethylsulfamoyl-2-(tert-butyldimethylsilyl)imidazole, 2-(tert-Butyldimethylsilanyl)imidazole-1-sulfonic acid dimethylamide, 2-[(1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl]-N,N-dimethyl-1H-imidazole-1-sulfonamide, 2-tert-Butyldimethylsilyl-N,N-dimethyl-1H-imidazole-1-sulfonamide
InChI formel InChI=1S/C15H24N4O6S2/c1-6-11-10(7(2)20)14(21)19(11)12(15(22)23)13(6)26-9-3-8(17-5-9)4-18-27(16,24)25/h6-11,17-18,20H,3-5H2,1-2H3,(H,22,23)(H2,16,24,25)/t6-,7-,8+,9?,10-,11+/m1/s1
SMIL C[C@@H](O)[C@@H]1[C@@H]2[C@@H](C)C(=C(N2C1=O)C(=O)O)SC3CN[C@H](CNS(=O)(=O)N)C3
IUPAC navn (4R,5R,6S)-6-[(1R)-1-hydroxyethyl]-4-methyl-7-oxo-3-[(5S)-5-[(sulfamoylamino)methyl]pyrrolidin-3-yl]sulfanyl-1-azabicyclo[3.2.0]hept-2-ene-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 420.504
Formel vægt 420.114
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.