missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N-Dimethyl-2-[(RS)-1-phenyl(pyridin-2-yl)methoxy]ethanamine Hydrogen Fumarate, Mikromol™
Beskrivelse
N,N-Dimethyl-2-[(RS)-1-phenyl(pyridin-2-yl)methoxy]ethanamine Hydrogen Fumarate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethyl-2-[(RS)-1-phenyl(pyridin-2-yl)methoxy]ethanamine Hydrogen Fumarate |
| CAS | 2734096-32-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | N,N-Dimethyl-2-[(RS)-1-phenyl(pyridin-2-yl)methoxy]ethanamine Hydrogen Fumarate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C16 H20 N2 O . C4 H4 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Doxylamine Hydrogen Succinate Imp. C (EP), Doxylamine Imp. C (EP), Carbinoxamine USP Related Compound C, Carbinoxamine USP RC C, N,N-Dimethyl-2-[(RS)-1-phenyl(pyridin-2-yl)methoxy]ethanamine Hydrogen Fumarate, Doxylamine Hydrogen Succinate Imp. C (EP) as Hydrogen Fumarate, Carbinoxamine Related Compound C as Fumarate, Doxylamine Hydrogen Succinate Impurity C as Hydrogen Fumarate, Doxylamine Impurity C as Hydrogen Fumarate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24ClN3.2ClH/c1-19(2)11-9-16(13-18,10-12-20(3)4)14-5-7-15(17)8-6-14;;/h5-8H,9-12H2,1-4H3;2*1H |
| SMIL | CN(C)CCOC(c1ccccc1)c2ccccn2.OC(=O)\C=C\C(=O)O |
| IUPAC navn | (E)-but-2-enedioic acid;N,N-dimethyl-2-[phenyl(pyridin-2-yl)methoxy]ethanamine |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?