missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,N-Dimethyl-2-phenylethanamine, TRC

Artikelnummer. 30010531
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mL
5 mL
10 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30010531 10 mL
17920775 1 mL
17904985 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30010531 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB41303010ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1126-71-2
Molekylær formel C10H15N
Molekylvægt (g/mol) 149.23
Synonym N,N-Dimethylbenzeneethanamine, Dimethyl(2-phenylethyl)amine, Dimethylphenethylamine, N,N-Dimethyl-beta-phenethylamine, N,N-Dimethylphenethylamine;N-Phenethyldimethylamine, NSC 1849;
IUPAC navn N,N-dimethyl-2-phenylethanamine
SMIL CN(C)CCc1ccccc1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyl-2-phenylethanamine
Mængde 10 mL
InChI formel InChI=1S/C10H15N/c1-11(2)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3
Formel vægt 149.1204
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.