missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N-Dimethyl-2-phenoxyethanamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethyl-2-phenoxyethanamine |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15NO/c1-11(2)8-9-12-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,8-9H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 165.1154 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?