missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,N-Dimethyl-2-methylene-Beta-alanine, TRC

Artikelnummer. 30375530
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30375530 100 mg
30372778 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30375530 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD474765100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 5415-98-5
Molekylær formel C6H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 129.16
Synonym 2-[(Dimethylamino)methyl]-2-propenoic Acid, 2-[(Dimethylamino)methyl]acrylic Acid, NSC 11325
SMIL CN(C)CC(=C)C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyl-2-methylene-beta-alanine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C6H11NO2/c1-5(6(8)9)4-7(2)3/h1,4H2,2-3H3,(H,8,9)
Formel vægt 129.079
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.