Få mere at vide
N,N-Dimethyl-2-methylene-Beta-alanine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethyl-2-methylene-beta-alanine |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO2/c1-5(6(8)9)4-7(2)3/h1,4H2,2-3H3,(H,8,9) |
| Formel vægt | 129.079 |