missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N-Dimethyl-2-chloroacetoacetamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethyl-2-chloroacetoacetamide |
| CAS | 5810-11-7 |
| Molekylær formel | C6H10ClNO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 2-Chloro-N,N-dimethyl-3-oxobutanamide, 2-Chloro-N,N-dimethylacetoacetamide, 2-Chloroacetoacetic Acid N,N-dimethylamide, N,N-Dimethyl-2-chloroacetoacetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10ClNO2/c1-4(9)5(7)6(10)8(2)3/h5H,1-3H3 |
| SMIL | CN(C)C(=O)C(Cl)C(=O)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 163.6 |
| Formel vægt | 163.04 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?