Få mere at vide
N,N-Dimethyl-2-aminosulfonyl-4-formamidobenzamide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Aminosulfonyl)-4-(formylamino)-N,N-dimethylbenzamide |
| CAS | 173159-94-9 |
| Molekylær formel | C10 H13 N3 O4 S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Benzamide, 2-(aminosulfonyl)-4-(formylamino)-N,N-dimethyl-, 2-(Aminosulfonyl)-4-(formylamino)-N,N-dimethylbenzamide, 2-Dimethylaminocarbonyl-5-(formylamino)benzenesulfonamide, N,N-Dimethyl-2-aminosulfonyl-4-formamidobenzamide, AE F153745 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13N3O4S/c1-13(2)10(15)8-4-3-7(12-6-14)5-9(8)18(11,16)17/h3-6H,1-2H3,(H,12,14)(H2,11,16,17) |
| SMIL | CN(C)C(=O)c1ccc(NC=O)cc1S(=O)(=O)N |
| IUPAC navn | 4-formamido-N,N-dimethyl-2-sulfamoylbenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.2929 |
| Formel vægt | 271.0627 |