Få mere at vide
N,N-Dimethyl-2-[7-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide, Mikromol™
Beskrivelse
N,N-Dimethyl-2-[7-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethyl-2-[7-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide |
| CAS | 1346600-85-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | N,N-Dimethyl-2-[7-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C19 H21 N3 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | N,N-Dimethyl-2-[7-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide, Zolpidem Tartrate Imp. A (EP), 5-Methyl Zolpidem |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21N3O/c1-13-5-7-15(8-6-13)19-16(12-18(23)21(3)4)22-10-9-14(2)11-17(22)20-19/h5-11H,12H2,1-4H3 |
| SMIL | CN(C)C(=O)Cc1c(nc2cc(C)ccn12)c3ccc(C)cc3 |
| IUPAC navn | N,N-dimethyl-2-[7-methyl-2-(4-methylphenyl)imidazo[1,2-a]pyridin-3-yl]acetamide |
| Vis mere |