Få mere at vide
N,N-Dimethyl-2-[5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethanamin N-oxid (Rizatriptan N-oxid), Mikromol™
Artikelnummer. 17931716
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
17931716 100 mg
1 options
Artikelnummer. 17931716 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1313.08
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
N,N-Dimethyl-2-[5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethanamin N-oxid (Rizatriptan N-oxid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rizatriptan N10-Oxide
CAS 260435-42-5
Analyt- eller komponentnavne Rizatriptan N10-Oxide
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C15 H19 N5 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Rizatriptan Benzoate Imp. H (EP), 1H-Indole-3-ethanamine, N,N-dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, N-oxide, N,N-Dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indole-3-ethanamine N-oxide, Rizatriptan N-Oxide, Rizatriptan Benzoate Impurity H
InChI formel InChI=1S/C15H19N5O/c1-20(2,21)6-5-13-8-17-15-4-3-12(7-14(13)15)9-19-11-16-10-18-19/h3-4,7-8,10-11,17H,5-6,9H2,1-2H3
SMIL C[N+](C)([O-])CCc1c[nH]c2ccc(Cn3cncn3)cc12
IUPAC navn N,N-dimethyl-2-[5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indol-3-yl]ethanaminoxid
Molekylvægt (g/mol) 285.34
Mængde 100 mg
Formel vægt 285.159 g/mol