Få mere at vide
N,N-dimethyl-2,4-dinitroaniline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-dimethyl-2,4-dinitroaniline |
| CAS | 1670-17-3 |
| Molekylær formel | C8H9N3O4 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9N3O4/c1-9(2)7-4-3-6(10(12)13)5-8(7)11(14)15/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | CN(C)C1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | N,N-dimethyl-2,4-dinitroaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 211.17 |
| Formel vægt | 211.0593 |