Få mere at vide
N,N-Dimethyl-1H-benzotriazole-1-carboximidamide Monohydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethyl-1H-benzotriazole-1-carboximidamide monohydrochloride |
| CAS | 827042-23-9 |
| Molekylær formel | C9 H11 N5 . Cl H |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N5.ClH/c1-13(2)9(10)14-8-6-4-3-5-7(8)11-12-14;/h3-6,10H,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(C)C(=N)n1nnc2ccccc12 |
| IUPAC navn | N,N-dimethylbenzotriazole-1-carboximidamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.68 |
| Formel vægt | 225.0781 |