missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
N,N-Dimethyl-1H-benzotriazole-1-carboximidamide Monohydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethyl-1H-benzotriazole-1-carboximidamide monohydrochloride |
| CAS | 827042-23-9 |
| Molekylær formel | C9 H11 N5 . Cl H |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11N5.ClH/c1-13(2)9(10)14-8-6-4-3-5-7(8)11-12-14;/h3-6,10H,1-2H3;1H |
| SMIL | Cl.CN(C)C(=N)n1nnc2ccccc12 |
| IUPAC navn | N,N-dimethylbenzotriazole-1-carboximidamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 225.68 |
| Formel vægt | 225.0781 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?