Få mere at vide
N,N-dimethyl-1-naphthylamin, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
N,N-dimethyl-1-naphthylamin anvendes i nitratreduktase-testen til at danne et rødt bundfald af Prontosil ved at reagere med et nitrit-sulfanilsyrekompleks. Og bruges også til påvisning og bestemmelse af nitritter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethyl-1-naphthylamine |
| Farve | Gul |
| Tæthed | 1.039 g/mL |
| Kogepunkt | 145°C to 147°C (12 mmHg) |
| Brydningsindeks | 1.623 |
| Mængde | 5 mL |
| FN nummer | UN3082 |
| Merck Index | 14,3252 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 171.24 |
| Vis mere |