Få mere at vide
N,N-Dimethyl-1-naphthylamin, 99%
Artikelnummer. 11347908
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
Pakningsstørrelse:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11347908 25 mL 25ml
11337908 5 mL 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347908 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036438.AC
 Begrænset vare
På lager
CAS: 86-56-6 | C12H13N | 171,243 g/mol
N,N-dimethyl-1-naphthylamin anvendes i nitratreduktase-testen til at danne et rødt bundfald af Prontosil ved at reagere med et nitrit-sulfanilsyrekompleks. Og bruges også til påvisning og bestemmelse af nitritter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86-56-6
Molekylær formel C12H13N
Molekylvægt (g/mol) 171.243
MDL nummer MFCD00003919
InChI nøgle AJUXDFHPVZQOGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-1-naphthylamine, 1-dimethylaminonaphthalene, 1-naphthalenamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1-naphthalenamine, n,n-dimethyl-1-napthylamine, dimethyl 1-naphthyl amine, alpha-dimethylaminonaphthalene, 1-naphthylamine, n,n-dimethyl, dimethyl-alpha-naphthylamine, n,n-dimethyl-1-naftylamin
PubChem CID 6848
IUPAC navn N,N-dimethylnaphthalen-1-amin
SMIL CN(C)C1=CC=CC2=CC=CC=C21
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyl-1-naphthylamine
Farve Gul
Tæthed 1.039 g/mL
Kogepunkt 145 °C til 147 °C (12 mmHg)
Brydningsindeks 1.623
Mængde 25 mL
FN nummer UN3082
Merck Index 14,3252
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 171.24
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske