Få mere at vide
N,N-Dimethyl-1-dodecylamin N-oxid, 95%
Description
N,N-Dimethyl-1-dodecylamin N-oxid anvendes som skumbygger og stabilisator. Det bruges også i kosmetik, blødgøringsmidler, balsam, emulgatorer, opvaskemidler, shampoo, antistatiske, befugtende, antibakterielle og svampedræbende midler. Yderligere bruges det til at solubilisere proteiner og til at studere konformationen og molekylære interaktioner mellem makromolekyler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N,N-Dimethyl-1-dodecylamin N-oxid anvendes som skumbygger og stabilisator. Det bruges også i kosmetik, blødgøringsmidler, balsam, emulgatorer, opvaskemidler, shampoo, antistatiske, befugtende, antibakterielle og svampedræbende midler. Yderligere bruges det til at solubilisere proteiner og til at studere konformationen og molekylære interaktioner mellem makromolekyler.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide |
| Smeltepunkt | 120 °C til 123 °C |
| Tæthed | 0.996 |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN3259 |
| Beilstein | 1769927 |
| Følsomhed | Meget hygroskopisk |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 229.4 |
| Procent renhed | 95% |
Safety and Handling
- N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide