Få mere at vide
N,N-Dimethyl-1-dodecylamin N-oxid, 95%
Artikelnummer. 11322009
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322009 5 g 5g
11332009 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322009 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26065.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1643-20-5 | C14H31NO | 229,408 g/mol
N,N-Dimethyl-1-dodecylamin N-oxid anvendes som skumbygger og stabilisator. Det bruges også i kosmetik, blødgøringsmidler, balsam, emulgatorer, opvaskemidler, shampoo, antistatiske, befugtende, antibakterielle og svampedræbende midler. Yderligere bruges det til at solubilisere proteiner og til at studere konformationen og molekylære interaktioner mellem makromolekyler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N,N-Dimethyl-1-dodecylamin N-oxid anvendes som skumbygger og stabilisator. Det bruges også i kosmetik, blødgøringsmidler, balsam, emulgatorer, opvaskemidler, shampoo, antistatiske, befugtende, antibakterielle og svampedræbende midler. Yderligere bruges det til at solubilisere proteiner og til at studere konformationen og molekylære interaktioner mellem makromolekyler.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på et køligt sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1643-20-5
Molekylær formel C14H31NO
Molekylvægt (g/mol) 229.408
MDL nummer MFCD00002049
InChI nøgle SYELZBGXAIXKHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym lauramine oxide, lauryldimethylamine oxide, dodecyldimethylamine oxide, lauryldimethylamine n-oxide, ldao, ammonyx ao, ammonyx lo, empigen ob, aromox dmcd, conco xal
PubChem CID 15433
IUPAC navn N,N-dimethyldodecan-1-aminoxid
SMIL CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyl-1-dodecylamine N-oxide
Smeltepunkt 120 °C til 123 °C
Tæthed 0.996
Mængde 5 g
FN nummer UN3259
Beilstein 1769927
Følsomhed Meget hygroskopisk
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 229.4
Procent renhed 95%