Få mere at vide
N,N-Dimethyl-1,4-butanediamine, 98%
Artikelnummer. 11439410
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11439410 1 g 1g
11449410 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11439410 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50276.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3529-10-0 | C6H16N2 | 116.208 g/mol
N,N-dimethyl-1,4-butandiamin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser N,N
-dimethyl-1,4-butandiamin anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3529-10-0
Molekylær formel C6H16N2
Molekylvægt (g/mol) 116.208
MDL nummer MFCD00047977
InChI nøgle GCOWZPRIMFGIDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dimethylaminobutylamine, 4-aminobutyl dimethylamine, 4-dimethylamino butylamine, n,n-dimethyl-1,4-butanediamine, n,n-dimethylbutane-1,4-diamine, n,n-dimethylaminobutylamine, chembl59625, nn-dimethyl-1,4-diaminobutane, 1,4-butanediamine, n,n-dimethyl, n1,n1-dimethyl-1,4-butanediamine
PubChem CID 77063
IUPAC navn N',N'-dimethylbutan-1,4-diamin
SMIL CN(C)CCCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyl-1,4-butanediamine
Lineær formel (CH3)2NCH2CH2CH2CH2NH2
Brydningsindeks 1.44
Mængde 1 g
FN nummer UN2735
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 116.21
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethyl-1,4-butanediamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethylbutane-1,4-diamine