Få mere at vide
N,N-Dimethyl-1,3-propylenediamine, TRC
Artikelnummer. 30371345
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30371345 5 g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30371345 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4776905G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyl-1,3-propylenediamine
CAS 109-55-7
Molekylær formel C5H14N2
Mængde 5 g
Synonym 1,3-Propanediamine, N,N-dimethyl- (6CI,8CI,9CI), N1,N1-Dimethyl-1,3-propanediamine, (3-Aminopropyl)dimethylamine, (3-Dimethylaminopropan-1-yl)amine, 1-(Dimethylamino)-3-aminopropane, 1-Amino-3-(dimethylamino)propane, 3-(Dimethylamino)-1-aminopropane, 3-(Dimethylamino)-1-propanamine, 3-(Dimethylamino)-1-propylamine, 3-(Dimethylamino)propanamine, 3-(Dimethylamino)propylamine, 3-(N,N-Dimethylamino)-1-propylamine, 3-Amino-1-(dimethylamino)propane, 3-N,N-Dimethylaminopropylamine, N,N-Dimethyl-1,3-diaminopropane, N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine, N,N-Dimethyl-1,3-propylenediamine, N,N-Dimethyl-3-aminopropylamine, N,N-Dimethyl-N-(3-aminopropyl)amine, N,N-Dimethylpropylenediamine, N,N-Dimethyltrimethylenediamine, N-(3-Dimethylaminopropyl)amine, N-Aminopropyl-N,N-dimethylamine, N1,N1-Dimethylpropane-1,3-diamine, NSC 1067, N',N'-Dimethylpropane-1,3-diamine, U-CAT 2000, γ-Dimethylaminopropylamine, 1,1-Dimethyl-1,3-propylenediamine, N,N-Dimethyl-3-aminopropylamine, N,N-Dimethyl-N-(3-aminopropyl)amine, N,N-Dimethylpropylenediamine, N,N-Dimethyltrimethylenediamine, N-(3-Dimethylaminopropyl)amine, N-Aminopropyl-N,N-dimethylamine, NSC 1067, N',N'-Dimethylpropane-1,3-diamine, U-CAT 2000, gamma-Dimethylaminopropylamine
InChI formel InChI=1S/C5H14N2/c1-7(2)5-3-4-6/h3-6H2,1-2H3
SMIL CN(C)CCCN
IUPAC navn N',N'-dimethylpropane-1,3-diamine
Molekylvægt (g/mol) 102.18
Formel vægt 102.1157