Få mere at vide
N,N-Dimethyl-1,3-propylenediamine-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethyl-1,3-propylenediamine-d6 |
| CAS | 1219802-71-7 |
| Molekylær formel | C5 2H6 H8 N2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 1,3-Propanediamine, N1,N1-di(methyl-d3)- (ACI), N1,N1-Di(methyl-d3)-1,3-propanediamine (ACI), 3-[Di(methyl-d3)amino]-1-propylamine, 3-(Dimethylamino)-1-propylamine-D6 (N,N-dimethyl-D6), N,N-Di(methyl-d3)-1,3-diaminopropane, N,N-Di(methyl-d3)propylenediamine |
| InChI formel | InChI=1S/C5H14N2/c1-7(2)5-3-4-6/h3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N(CCCN)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | N',N'-bis(trideuteriomethyl)propane-1,3-diamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 108.22 |
| Formel vægt | 108.1534 |