Få mere at vide
N,N-dimethyl-1,3-propandiamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342206
Mængde:
250 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
Artikelnummer. 11342206
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L03539.AU
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 109-55-7 | C5H14N2 | 102.181 g/mol
Nyttigt til spaltning af N-alkylphthalimidderivater til dannelse af primære aminer, som et alternativ til methylhydrazin. DMAPA anvendes også direkte som hærder i epoxyharpikser i plastindustrien, som tværbindingsmiddel for cellulosefibre i papirindustrien og som anti-krympemiddel til læder. Det bruges som mellemprodukt i produktionen af bindemidler, ionbyttermaterialer, flokkuleringsmidler (vandbehandling), kosmetiske midler, vaske- og rengøringsmidler (betainer), tilsætningsstof til benzin og andre brændstoffer, polyurethanfibre og smøremidler, farvestoffer, agrokemikalier, midler, der anvendes i foto- og tekstilindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nyttig til spaltning af N-alkylphthalimidderivater for at give primære aminer, som et alternativ til methylhydrazin. DMAPA anvendes også direkte som hærder i epoxyharpikser i plastindustrien, som tværbindingsmiddel for cellulosefibre i papirindustrien og som anti-krympemiddel til læder. Det bruges som mellemprodukt i produktionen af bindemidler, ionbyttermaterialer, flokkuleringsmidler (vandbehandling), kosmetiske midler, vaske- og rengøringsmidler (betainer), tilsætningsstof til benzin og andre brændstoffer, polyurethanfibre og smøremidler, farvestoffer, agrokemikalier, midler, der anvendes i foto- og tekstilindustrien.
Opløselighed Fuldt blandbar
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 109-55-7
Molekylær formel C5H14N2
Molekylvægt (g/mol) 102.181
MDL nummer MFCD00008216
InChI nøgle IUNMPGNGSSIWFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-dimethylaminopropylamine, 3-dimethylamino propylamine, 3-dimethylamino-1-propylamine, n,n-dimethyl-1,3-propanediamine, 1,3-propanediamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyltrimethylenediamine, 3-aminopropyldimethylamine, n,n-dimethylpropane-1,3-diamine, 3-aminopropyl dimethylamine, dimethylaminopropylamine
PubChem CID 7993
IUPAC navn N',N'-dimethylpropan-1,3-diamin
SMIL CN(C)CCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
Smeltepunkt -70°C
Tæthed 0.818
Kogepunkt 126°C to 128°C
Flammepunkt 32°C (89°F)
Lugt Ammonia-like
Lineær formel (CH3)2N(CH2)3NH2
Brydningsindeks 1.435
Mængde 1000 mL
FN nummer UN2734
Beilstein 605293
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Fully miscible in water.
Formel vægt 102.18
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: N1,N1-dimethyl-1,3-Propanediamine