Få mere at vide
N,N-dimethyl-1,3-propandiamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Nyttigt til spaltning af N-alkylphthalimidderivater til dannelse af primære aminer, som et alternativ til methylhydrazin. DMAPA anvendes også direkte som hærder i epoxyharpikser i plastindustrien, som tværbindingsmiddel for cellulosefibre i papirindustrien og som anti-krympemiddel til læder. Det bruges som mellemprodukt i produktionen af bindemidler, ionbyttermaterialer, flokkuleringsmidler (vandbehandling), kosmetiske midler, vaske- og rengøringsmidler (betainer), tilsætningsstof til benzin og andre brændstoffer, polyurethanfibre og smøremidler, farvestoffer, agrokemikalier, midler, der anvendes i foto- og tekstilindustrien.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Nyttig til spaltning af N-alkylphthalimidderivater for at give primære aminer, som et alternativ til methylhydrazin. DMAPA anvendes også direkte som hærder i epoxyharpikser i plastindustrien, som tværbindingsmiddel for cellulosefibre i papirindustrien og som anti-krympemiddel til læder. Det bruges som mellemprodukt i produktionen af bindemidler, ionbyttermaterialer, flokkuleringsmidler (vandbehandling), kosmetiske midler, vaske- og rengøringsmidler (betainer), tilsætningsstof til benzin og andre brændstoffer, polyurethanfibre og smøremidler, farvestoffer, agrokemikalier, midler, der anvendes i foto- og tekstilindustrien.
Opløselighed Fuldt blandbar
i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, luft.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine |
| Smeltepunkt | -70°C |
| Tæthed | 0.818 |
| Kogepunkt | 126°C to 128°C |
| Flammepunkt | 32°C (89°F) |
| Lugt | Ammonia-like |
| Lineær formel | (CH3)2N(CH2)3NH2 |
| Brydningsindeks | 1.435 |
| Mængde | 250 mL |
| FN nummer | UN2734 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H312-Farlig ved hudkontakt.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: N,N-Dimethyl-1,3-propanediamine