Få mere at vide
N,N'-dimethyl-1,3-propandiamin, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-119809 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10751921 5 g Glasflaske 5g
10454215 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10751921 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 314830050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 111-33-1 | C5H16N2 | 104.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-33-1
Molekylær formel C5H16N2
Molekylvægt (g/mol) 104.20
MDL nummer MFCD00008292
InChI nøgle UQUPIHHYKUEXQD-UHFFFAOYSA-P
Synonym n,n'-dimethyl-1,3-propanediamine, n1,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n,n'-dimethyl, 1,3-bis methylamino propane, methyl 3-methylamino propyl amine, 1,3-propanediamine, n1,n3-dimethyl, n,n'-dimethyltrimethylenediamine, n1,n3-dimethyl-1,3-propanediamine, n-3-methylaminopropyl-n-methylamine, n,n'-dimethylpropan-1,3-diamin
PubChem CID 66978
IUPAC navn N,N'-dimethylpropan-1,3-diamin
SMIL C[NH2+]CCC[NH2+]C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N′-Dimethyl-1,3-propanediamine
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.8100g/mL
Kogepunkt 145.0°C
Flammepunkt 20°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3NH(CH2)3NHCH3
Brydningsindeks 1.4375 to 1.4395
Mængde 5 g
Specifik vægtfylde 0.81
Formel vægt 102.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske