Få mere at vide
N,N'-Dimethyl-1,3-propandiamin, 97%
Beskrivelse
Ansat som farmaceutisk mellemprodukt. Det er et vigtigt råmateriale, der bruges i organisk syntese, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansat som farmaceutisk mellemprodukt. Det er et vigtigt råmateriale, der bruges i organisk syntese, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Fuldt blandbar
i vand, 1e+006 mg/L @ °25 C (est).
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, kuldioxid og luft. Opbevares under inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine |
| Kogepunkt | 143 °C til 146 °C |
| Flammepunkt | 32 °C (90 °F) |
| Lugt | Amin-lignende |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN2733 |
| Formel vægt | 102.18 |
| Procent renhed | 97% |