Få mere at vide
N,N'-Dimethyl-1,3-propandiamin, 97%
Artikelnummer. 11428726
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428726 25 g 25g
11418726 5 g 5g
11438726 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11428726 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16901.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 111-33-1 | C5H16N2 | 104,20 g/mol
Ansat som farmaceutisk mellemprodukt. Det er et vigtigt råmateriale, der bruges i organisk syntese, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
Ansat som farmaceutisk mellemprodukt. Det er et vigtigt råmateriale, der bruges i organisk syntese, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Fuldt blandbar
i vand, 1e+006 mg/L @ °25 C (est).
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, kuldioxid og luft. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 111-33-1
Molekylær formel C5H16N2
Molekylvægt (g/mol) 104.20
MDL nummer MFCD00008292
InChI nøgle UQUPIHHYKUEXQD-UHFFFAOYSA-P
Synonym n,n'-dimethyl-1,3-propanediamine, n1,n3-dimethylpropane-1,3-diamine, 1,3-propanediamine, n,n'-dimethyl, 1,3-bis methylamino propane, methyl 3-methylamino propyl amine, 1,3-propanediamine, n1,n3-dimethyl, n,n'-dimethyltrimethylenediamine, n1,n3-dimethyl-1,3-propanediamine, n-3-methylaminopropyl-n-methylamine, n,n'-dimethylpropan-1,3-diamin
PubChem CID 66978
IUPAC navn N,N'-dimethylpropan-1,3-diamin
SMIL C[NH2+]CCC[NH2+]C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Dimethyl-1,3-propanediamine
Tæthed 0.817
Kogepunkt 143 °C til 146 °C
Flammepunkt 32 °C (90 °F)
Lugt Amin-lignende
Mængde 25 g
FN nummer UN2733
Følsomhed Luftfølsom; Hygroskopisk
Opløselighedsinformation Fuldt blandet i vand, 1e +006 mg/L @ 25 °C (est).
Formel vægt 102.18
Procent renhed 97%