missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

N,N'-Diisopropylthiourea, TRC

Artikelnummer. 30379347
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30379347 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30379347 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD5254051G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale N,N'-Diisopropylthiourea
CAS 2986-17-6
Molekylær formel C7H16N2S
Mængde 1 g
Synonym N,N'-Bis(1-methylethyl)thiourea, 1,3-Diisopropyl-2-thiourea, 1,3-Diisopropylthiourea, Diisopropylthiourea, N,N'-Diisopropylthiourea, NSC 8694
InChI formel InChI=1S/C7H16N2S/c1-5(2)8-7(10)9-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H2,8,9,10)
SMIL CC(C)NC(=S)NC(C)C
IUPAC navn 1,3-di(propan-2-yl)thiourea
Molekylvægt (g/mol) 160.28
Formel vægt 160.1034
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.