Få mere at vide
N,N'-Diisopropylthiourea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | N,N'-Diisopropylthiourea |
| CAS | 2986-17-6 |
| Molekylær formel | C7H16N2S |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | N,N'-Bis(1-methylethyl)thiourea, 1,3-Diisopropyl-2-thiourea, 1,3-Diisopropylthiourea, Diisopropylthiourea, N,N'-Diisopropylthiourea, NSC 8694 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H16N2S/c1-5(2)8-7(10)9-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H2,8,9,10) |
| SMIL | CC(C)NC(=S)NC(C)C |
| IUPAC navn | 1,3-di(propan-2-yl)thiourea |
| Molekylvægt (g/mol) | 160.28 |
| Formel vægt | 160.1034 |