Få mere at vide
N,N'-Diisopropylethylendiamin, TRC
Artikelnummer. 30180263
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180263 25 g
30179850 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30180263 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD45528525G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4013-94-9
Molekylær formel C8 H20 N2
Molekylvægt (g/mol) 144.26
Synonym N1,N2-Bis(1-methylethyl)-1,2-ethanediamine, N,N’-Bis(1-methylethyl)-1,2-ethanediamine, N,N'-Diisopropylethylenediamine, 1,2-Bis(isopropylamino)ethane, N,N’-Diisopropyl-1,2-diaminoethane, N,N’-Diisopropyl-1,2-ethanediamine, Potassium Clavulanate EP Impurity L;
IUPAC navn N,N'-di(propan-2-yl)ethan-1,2-diamin
SMIL CC(C)NCCNC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N'-Diisopropylethylenediamine
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C8H20N2/c1-7(2)9-5-6-10-8(3)4/h7-10H,5-6H2,1-4H3
Formel vægt 144.1626