Få mere at vide
N,N-Diisopropylethylenediamine, 97%
Artikelnummer. p-4813565 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
Artikelnummer. 13541620
Brand: Thermo Scientific Acros 448250250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 121-05-1 | C8H20N2 | 144.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-05-1
Molekylær formel C8H20N2
Molekylvægt (g/mol) 144.26
InChI nøgle CURJNMSGPBXOGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoethyldiisopropylamine, n,n-diisopropylethylenediamine, 2-diisopropylamino ethylamine, usaf am-2, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 1-methylethyl, n,n-diisopropyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-diisopropylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diisopropylamine, n,n-diisopropyl ethylenediamine, 2-diisopropylaminoethylamine
PubChem CID 8459
IUPAC navn N',N'-di(propan-2-yl)ethan-1,2-diamin
SMIL CC(C)N(CCN)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Diisopropylethylenediamine
Tæthed 0.8300g/mL
Kogepunkt 170°C
Flammepunkt 54°C
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)2CH]2NCH2CH2NH2
Mængde 25 mL
Specifik vægtfylde 0.83
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible
Formel vægt 144.26
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Diisopropylethylenediamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.