Få mere at vide
N,N-Diisopropylethylenediamine, 97%
Artikelnummer. 13551620 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
13551620 100 mL 100ml
13541620 25 mL 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13551620 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448251000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 121-05-1 | C8H20N2 | 144.26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 121-05-1
Molekylær formel C8H20N2
Molekylvægt (g/mol) 144.26
InChI nøgle CURJNMSGPBXOGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminoethyldiisopropylamine, n,n-diisopropylethylenediamine, 2-diisopropylamino ethylamine, usaf am-2, 1,2-ethanediamine, n,n-bis 1-methylethyl, n,n-diisopropyl-1,2-ethanediamine, n1,n1-diisopropylethane-1,2-diamine, 2-aminoethyl diisopropylamine, n,n-diisopropyl ethylenediamine, 2-diisopropylaminoethylamine
PubChem CID 8459
IUPAC navn N',N'-di(propan-2-yl)ethan-1,2-diamin
SMIL CC(C)N(CCN)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N, N-Diisopropylethylenediamine
Tæthed 0.8300g/mL
Kogepunkt 170°C
Flammepunkt 54°C
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)2CH]2NCH2CH2NH2
Mængde 100 mL
Specifik vægtfylde 0.83
Opløselighedsinformation Solubility in water: miscible
Formel vægt 144.26
Procent renhed 97%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • N,N-Diisopropylethylenediamine
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.